Přejít k obsahu
57036
Visiprep SPE Manifold Replacement Solvent Guide Needles
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U), stainless steel, pk of 12
Synonyma:
V.M.SS SOL.GUIDE NEEDLES 12/PK
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
Quality Segment
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA ACB B23-05b, suitable for EPA OTM-45, suitable for GB 31604.35-2016, suitable for ISO 21675 2019, suitable for ISO 25101
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
packaging
pk of 12
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
PFAS testing
food and beverages
compatibility
for use with standard, 12- and 24-port models (optional use with 57030-U & 57250-U)
General description
Visiprep SPE Manifold Replacement Solvent Guide Needles are accessories for use with 12-port or 24-port Visiprep solid-phase extraction manifolds.
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)