Merck
55253-U
Supelclean™ Sulfoxide SPE Tube
PE frit, bed wt. 3 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonyma:
Sulfoxide SPE cartidge (for PCBs), 6 mL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115712
eCl@ss:
32035701
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PE frit
Quality Segment
product line
Supelclean™
composition
bed wt., 3 g
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
matrix active group
sulfoxide phase
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Supelclean Sulfoxide SPE consists of a silica-bonded sulfoxide (-SO) phase. The technology was specifically developed for the extraction of polychlorinated biphenyls (PCBs) from transformer, waste and mineral oil. PCB retention is facilitated via interaction between the SPE phase′s electrophilic sulfur atom and the π-electron cloud formed from aromatic rings inherent with PCBs. This unique SPE phase offers a simple and efficient sample prep method for identifying PCBs at quantitation limits of 0.5 ppm.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)