Merck
55053
RheBuild® Kit
for use with 9725/9725i/9726 Injectors
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
compatibility
for use with 9725/9725i/9726 Injectors
General description
These kits include all of the tools and parts you need to repair your Rheodyne injector. The parts included are those most likely to be damaged, worn, or lost. Kits for front-loading injectors include: rotor seal, stator face assembly, isolation seal, needle guide, needle port cleaner, 2 hex keys, operating instructions, and a mini-manual. Parts may vary, depending on valve model.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RheBuild® Kit
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
5505304061833667088