O této položce
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlicompatibility
for use with 9125/9126
General description
These kits include all of the tools and parts you need to repair your Rheodyne injector. The parts included are those most likely to be damaged, worn, or lost. Kits for front-loading injectors include: rotor seal, stator face assembly, isolation seal, needle guide, needle port cleaner, 2 hex keys, operating instructions, and a mini-manual. Parts may vary, depending on valve model.
Legal Information
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RheBuild® Kit
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 407137-1MG | 04055977188592 |
| 55051 | 04061833667064 |