Přejít k obsahu
48722-U
2-Fluorobiphenyl solution
2000 μg/mL in dichloromethane, analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 8090,8100
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type surrogate
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in dichloromethane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Fluorobiphenyl is generally catabolized by C. elegans, resulting in hydroxylated products. The investigation of the metabolism of 2-fluorobiphenyl by hepatic microsomes isolated from control and aroclor 1254-treated rats and pigeons has been reported.
Application
2-Fluorobiphenyl may be used as a surrogate standard for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in soil as well as sediment samples, and pharmaceutical compounds in water samples by various chromatography techniques. It may also be used as an internal standard for the determination of organic pesticides as well as polychlorinated biphenyls (PCBs) and PAHs in sediments, water, and aquatic organisms by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-09-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)