Přejít k obsahu
47793
trans-1,3-Dichloropropene
analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H4Cl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.97
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[H]\C(Cl)=C(\[H])CCl
InChI
1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
InChI key
UOORRWUZONOOLO-OWOJBTEDSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
80.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
27 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)