O této položce
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1000 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
159-160 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI key
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Camphene
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Bod vzplanutí (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?