agency
EPA 521
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 × 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in dichloromethane
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
US EPA 500 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying organic contaminants such as volatile organic compounds (VOCs), pesticides, synthetic organic compounds (SOCs), and trihalomethane disinfection byproducts (THMs) in raw source water, finished drinking water, and drinking water at all stages of treatment.
Application
Other Notes
Legal Information
Analyt
- N-Nitrosodimethylamine
- N-Nitrosodibutylamine
- N-Nitrosodi-n-propylamine
- N-Nitrosomethylethylamine
- N-Nitrosodiethylamine
- 1-Nitrosopyrrolidine
- 1-Nitrosopiperidine
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
621-64-7 + 62-75-9 + 75-09-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?