Přejít k obsahu
33320-U
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear glass vial
description
closure (not included)
packaging
pkg of 200 ea
O.D. × H
8 mm × 40 mm
volume
1 mL
fitting
plug for 8 mm
application(s)
general analytical
General description
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
Please order your closure separately.
Legal Information
Waters is a registered trademark of Waters
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)