Merck
29109-U
Interlocked™ vial with fused glass insert, screw top
volume 0.3 mL (300 μL), clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
Synonyma:
TM=["Interlocked"] Screw Cap Vial with Glass Insert
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
clear glass vial
description
Interlocked vial (with fused-in insert)
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.3 mL (300 μL)
fitting
thread for 8-425
application(s)
general analytical
General description
The new Interlock Vial/Insert limited volume vial is a 300 μL flange top glass insert permanently fused into 12 x 32 mm glass vials. This product provides the user with the convenience and performance of a one piece microvial at a fraction of the cost.
  • The flange top centers the inserts into the vial
  • Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
  • Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
Legal Information
Interlocked is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)