Merck
27558
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121821
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE/silicone septum, clear cap
feature
closure type clear polypropylene hole cap
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
General description
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)