Přejít k obsahu
27537
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 0.7 mL, natural polypropylene vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, closure type, starburst conical snap plug (included), pkg of 100 ea
Synonyma:
Shell Vial, 0.7mL, 8×40mm, polypropylene, 100 pk
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
natural polypropylene vial, polyethylene cap
feature
closure type starburst conical snap plug (included)
packaging
pkg of 100 ea
vial O.D. × H
8 mm × 40 mm
volume
0.7 mL
fitting
plug for 8 mm
application(s)
general analytical
General description
This product is designed to work in the Waters WISP 96 Position Autosampler. Limited volume shell vials have a precisely designed conical bottom which permits maximum sample evacuation.
Vials for waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm is used for different life science applications.
Legal Information
WISP is a trademark of Waters
Waters is a registered trademark of Waters
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)