Merck
27296
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 100 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
beveled finish clear glass vial, round bottom
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
22.6 mm × 75 mm
volume
20 mL
fitting
thread for 20 mm
General description
Headspace vials are available in several sizes. The style and diameter of headspace vials depend on the autosampler. Vials with rounded bottoms are sturdier and more resistant to pressure than the flat bottom vial. The rounded bottom version was created to allow the vial, when transported by a magnet, to drop more easily into the heating block.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)