Přejít k obsahu
27217
Vials, screw top, silane-treated
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, thread for 13-425
Synonyma:
PK100 SILANIZED 4ML AMBER S/T VIAL, 15X45
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
amber glass vial
description
silanized
feature
closure type screw top vial, deactivation Silanized
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
application(s)
general analytical
functional group
silyl
General description
Cap not included.
Application
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Vials has been used to collect pheromone samples for analysis under GC-MS.
Features and Benefits
  • Proprietary silane treatment shields active silanol groups on untreated glass surfaces.
  • Improved recovery of submicrogram polar compounds.
  • Save time and money.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vials, screw top, silane-treated
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)