Přejít k obsahu
27164
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, thread for 18-400, for use with 15 mL vial
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
aluminum liner, black phenolic solid cap
size
18-400
feature
closure type black phenolic solid top cap
packaging
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
fitting
thread for 18-400
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 15 mL vial
General description
Screw caps are generally available as solid caps for use with sealing septa and phenolic solid caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)