Přejít k obsahu
23235
Amber storage bottles
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, bottle only, pkg of 12 ea
Synonyma:
AMBER SCREW CAP BOTTLE ONLY 240ML PK12
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
amber glass bottle
feature
closure type screw top bottle
packaging
pkg of 12 ea
O.D. × H
61 mm × 143 mm
volume
240 mL
fitting
thread for 24-400
General description
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amber storage bottles
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)