Přeskočit na
22713
SWAGELOK® Miniature Quick Connect Body Assembly
SWAGELOK® QM2-B-200, 1/8 in. SWAGELOK fitting, stainless steel
Synonyma:
Swagelok® QM2-B-200,SS MINI QK CONN 1/8" EA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 720,00 Kč
O této položce
eCl@ss:
32035302
UNSPSC Code:
41115717
NACRES:
SB.54
4 720,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SWAGELOK® QM2-B-200
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
fitting
1/8 in. SWAGELOK fitting
compatibility
for use with miniature Quick Connects stem assembly (22711-U)
General description
Nuts and ferrules included.
Legal Information
SWAGELOK is a registered trademark of Swagelok Company
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)