Přeskočit na
21008-U
Stainless Steel Screen
Synonyma:
Large PUF Cartridges
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
2 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
383,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
12190000
383,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
ORBO™
Quality Segment
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
Supelco ORBO™ 2000
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Stainless Steel Screens are useful for ASTM D6209, EPA IP-7, and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins).
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)