Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 610,00 Kč |
O této položce
2 610,00 Kč
Název produktu
Tenax® TA, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., preconditioned, 35-60 mesh, pkg of 1 ea
material
glass TD tube
Quality Segment
agency
EPA TO-1,IP-1B
description
Sealed with TDS³ Storage Container
feature
fritted, preconditioned
packaging
pkg of 1 ea
sustainability
Sustainability features
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × I.D. × L
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
matrix
Tenax TA porous polymer
particle size
35-60 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for use with ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Eclipse Air Tube Desorber
General description
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tenax® TA
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?