Přeskočit na
11982
Tenax® Porous Polymer Adsorbent
matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10g
Akční nabídka
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 600,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
23201100
NACRES:
NB.21
15 600,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tenax® Porous Polymer Adsorbent, matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10 g
agency
suitable for EPA 601
Quality Segment
form
solid
packaging
bottle of 10 g
parameter
350 °C temp. limit
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
surface area
~35 m2/g
matrix
Tenax TA
particle size
60-80 mesh
density
~0.25 g/mL (free fall density)
General description
Tenax porous polymers, based on 2,6-diphenyl-p-phenylene oxide, is widely used as an adsorbent in both air collection and purge trap applications. Its unique structure provides alternate and desirable adsorption/desorption characteristics compared to other porous polymers.
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Application
Tenax® Porous Polymer Adsorbent may be used for the adsorptive sampling of:
  • Volatile organic compounds (VOCs) in different microenvironments prior to their determination by short-path thermal desorption (SPTD) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  • C7-C26 hydrocarbons in ambient air samples and VOCs in workroom air samples prior to their analysis by TD followed by GC analysis.
Legal Information
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
203282032420329
description
matrix Tenax TA, 60-80 mesh, bottle of 10 g
description
matrix Porapak P, 80-100 mesh, bottle of 75 cc
description
matrix Porapak N, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
description
matrix Porapak P, 100-120 mesh, bottle of 75 cc
particle size
60-80 mesh
particle size
80-100 mesh
particle size
50-80 mesh
particle size
100-120 mesh
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
surface area
~35 m2/g
surface area
~150 m2/g
surface area
~300 m2/g
surface area
~150 m2/g
matrix
Tenax TA
matrix
Porapak P
matrix
Porapak N
matrix
Porapak P
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
~0.25 g/mL (free fall density)
density
~0.26 g/mL (free fall density)
density
~0.41 g/mL (free fall density)
density
~0.26 g/mL (free fall density)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tenax® Porous Polymer Adsorbent
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Hello, I have a question regarding the use of Tenax as sampling medium. Acc. to DIN ISO 16000-6, VOCs in air can be determined using Tenax TA. Can you tell me whether Tenax TA can also be used to determine VOCs from CO2 or NOX gases?
    1 answer
    1. The Tenax® Porous Polymer Adsorbent can be used for sampling volatile organic compounds from air and gas samples; therefore, it is applicable for determining VOCs from CO2 or nitrogen dioxide gases.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can tenax be restored in laboratory oven at 40 *C temperature?
    1 answer
    1. The Tenax® Porous Polymer Adsorbent can be regenerated by hot-methanol extraction.
      Helpful?
  5. What solvents can be used for chemical desorption for Product No. 11982, Tenax TA 60-80 mesh?
    1 answer
    1. Common solvents like alcohols, ethers, hydrocarbons, and aqueous hydrochloric acid/sodium hydroxide can be used.  Don't use chlorinated hydrocarbons like dichloromethane, aromatics like xylene and carbon disulfide. All other solvents not mentioned can be used after checking solubility.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.