Přeskočit na
00271
Dextran
analytical standard, 25,000
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 690,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[C6H10O5]n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.24
EC Number:
232-677-5
MDL number:
5 690,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
form
powder or crystals
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
application(s)
food and beverages
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextran is a polysaccharide. Dextran fluids behave as colloids; and also are used as plasma substitution. It may have siliconizing effect helping in coating raw serosal surfaces.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
002690027000268
Dextran analytical standard, 25,000
Supelco
00271
Dextran
Dextran analytical standard, 5,000
Supelco
00269
Dextran
Dextran analytical standard, 12,000
Supelco
00270
Dextran
Dextran analytical standard, 1,000
Supelco
00268
Dextran
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)