Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 400,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
10 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimanufacturer/tradename
Benchmark Scientific BT3000-MR
L × W
14 in. × 12 in.
General description
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description L × W 14 in. × 12 in. | description L × W 9.5 in. × 11.5 in. | description L × W 18 in. × 18 in. | description adjustable flask clamp holds 125 mL, 250 mL, or 500 mL flasks |
| L × W 14 in. × 12 in. | L × W 9.5 in. × 11.5 in. | L × W 18 in. × 18 in. | L × W - |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific BT3000-MR | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-MR | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-MR-CMB |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ universal platform for flasks and tube racks
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?