Přejít k obsahu
Z757454
Sartorius Proline® Plus multichannel mechanical pippettor
8-channel, volume 10-100 μL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Volume:
10-100 μL
Packaging:
pack of 1 ea
Feature:
8-channel, electronic: no
Manufacturer/tradename:
Sartorius 728130
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
8-channel, electronic: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Sartorius 728130
volume
10-100 μL
Features and Benefits
  • The click-stop system enables easy volume adjustment.
  • Broad volume display for better reading.
  • Color-coded for easy matching of fitting tips
  • High chemical and UV-resistance materials to ensure a long lifetime of the pipette.
  • Fully autoclavable and requires no disassembly.
  • Easy cleaning and maintenance with only three parts to disassemble.
  • Safe-cone filters provided for models >10μL.
  • Εrgοnomic finger support reduces the grip force required to hold the pipette.
  • Range of volume-3μL (5μL for fixed) to 10mL
  • Low pipetting forces
  • Wide range of adjustable single and multi-channel models and fixed single-channel models
Legal Information
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)