Merck
Z742736
Accuris SmartReader 96 microplate absorbancy reader filter
590 nm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41115418
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MR9600-590
General description
Absorbancy filters for the Accuris SmartReader plate reader.
Application
Microplate absorbance reader filters are used in a wide range of applications;
  • ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assays)
  • Protein Quantification techniques such as the Bradford assay
  • DNA / RNA quantification
  • Cell viability and proliferation assays
  • Enzyme kinetics
  • High-throughput screening
  • Drug target validation
  • Infectious disease detection
  • Food and Beverage contamination detection
  • Environmental monitoring
  • Qualification of expression of engineered proteins in synthetic biology
  • Quality control in many manufacturing processes.
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SmartReader is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
Z742736-1EA04061835331406