Přeskočit na
Z742617
EZ-Grind 20 Pestle & 20 Tubes with Resin
Synonyma:
DNA extraction equipment, RNA extraction, homogenization system, protein extraction, G-Biosciences786-139
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
20 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 500,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41121800
Packaging:
pkg of 20 ea
4 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 20 ea
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-139
General description
EZ-Grind has been specifically developed for effectively grinding small biological samples for proteins and DNA extraction. The resin supplied in the tube contains neutral, high tensile and abrasive micro-particles that effectively disrupt the tissue or cell samples and help in the extraction of all soluble proteins in the extraction buffer. Proteins and nucleic acids do not bind to the resin that can be used effectively grind most animal/plant tissues and cells. Unlike sand or other grinding materials, EZ-Grind is very convenient to work with and does not damage high molecular mass proteins. We routinely use it for extraction of proteins, nucleic acids from different biological samples.
Legal Information
EZ-Grind is a trademark of Geno Technology, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z742664Z74266371186
description
-
description
with Pestle & Tubes
description
-
description
Efficient extraction of protein from yeast without mechanical disruption and enzymatic lysis
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-139
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-138PR
manufacturer/tradename
G-BioSciences 786-138
manufacturer/tradename
Novagen®
packaging
pkg of 20 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
1 ea of
packaging
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)