Přeskočit na
Z732346
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 8 mm, 1/cs
Synonyma:
disperser blades, tissue homogenizers, IKA 0001024200, homogenizer blade
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
51 000,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103800
Manufacturer/tradename:
IKA 0001024200
Material:
stainless steel
51 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
feature
stainless steel rotor/stator
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
IKA 0001024200
diam.
8 mm
General description
IKA® S 25 N - 8 G Dispersing tool for use with T 25 digital and easy cleabn ULTRA-TURRAX® dispersing instruments.
Features and Benefits
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
Legal Information
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z732443Z404586Z722561
description
dispersing element for T-25 digital disperser, 8 mm, 1/cs
description
dispersing for T-25 digital disperser, 10 mm, 1/cs
description
dispersing element for T-25 digital disperser, 18 mm, 1/cs
description
dispersing element for T-10 basic disperser, 10 mm, 1/cs
manufacturer/tradename
IKA 0001024200
manufacturer/tradename
IKA 0000594000
manufacturer/tradename
IKA 0000593400
manufacturer/tradename
IKA 3370100
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1, case of 1
feature
stainless steel rotor/stator
feature
stainless steel rotor/stator
feature
stainless steel rotor/stator
feature
stainless steel rotor/stator
diam.
8 mm
diam.
10 mm
diam.
18 mm
diam.
10 mm
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)