Přeskočit na
Z659150
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer probes
MS 73 microtip for use with HD 2070 homogenizer and SH 70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
Synonyma:
narrow probe sonicator, ultrasonic probe, Bandelin 529, Ultrasonic homogenizer tips, Ultrasonic processing probes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 200,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.74
UNSPSC Code:
41121800
5 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bandelin 529
availability
available only in EU
diam. × L
3 mm × 175 mm
diam.
≥6 mm
volume
1-50 mL , HD 2070, 5-90 mL , HD 2200
General description
For use with HD 2070 homogenizer and SH 70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn.
Transmit mechanical longitudinal waves into the sample. They are thermoresistant, can be treated in autoclaves and are resistant to corrosive media. Sample volume, diameter of the processing vessel and the required amplitude determine the selection of the unit and the type of probe. The higher the amplitude, the more intense the sonication.
Using the product image (from left to right):
MS 72 micro tip
MS 73 micro tip
KE 76 tapered tip
VS 70 T extended probe
VS 200 T extended probe
TT 13 flat tip
TT 19 flat tip
TT 25 flat tip
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z659142Z659215Z659169
description
MS 73 microtip for use with HD 2070 homogenizer and SH 70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
description
MS 72 microtip
description
VS 70 T extended probe for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
description
KE 76 tapered tip for use with HD 2070 homogenizer and SG70G horn or HD 2200 homogenizer and SG 213G horn
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
material
titanium (Ti-6AI-4V alloy)
manufacturer/tradename
Bandelin 529
manufacturer/tradename
Bandelin 492
manufacturer/tradename
Bandelin 494
manufacturer/tradename
Bandelin 530
diam. × L
3 mm × 175 mm
diam. × L
2 mm × 191 mm
diam. × L
13 mm × 126 mm
diam. × L
6 mm × 135 mm
diam.
≥6 mm
diam.
≥4 mm
diam.
≥17 mm
diam.
≥8 mm
volume
1-50 mL , HD 2070, 5-90 mL , HD 2200
volume
2-30 mL , HD 2200, 1-25 mL , HD 2070
volume
20-900 mL , HD 2200, 10-200 mL , HD 2070
volume
10-350 mL , HD 2200, 5-100 mL , HD 2070
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)