O této položce
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
41121813
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
optical glass
description
2 polished windows
manufacturer/tradename
Hellma 100-OS
parameter
320-2,500 nm spectral range
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
3,500 μL
pathlength
10 mm
application(s)
pharmaceutical
detection method
photometric
General description
with PTFE lid
Packaging
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Legal Information
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| Z600059-1EA | 04061837637230 |