Přeskočit na
Z359971
Pellet pestles
Cordless motor
Synonyma:
Pellet Grinder, Pestle for Pellets, Pestles for Laboratory Use
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 760,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32080115
6 760,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble®
battery power
2 AA (included)
General description
Hand-operated or motor-driven grinders for resuspending pellets or disrupting soft tissue in microcentrifuge tubes. Pestle ends are specially designed to mate with 0.5 mL or 1.5 mL microtubes. Shaft is convenient length and diameter for gentle manual back-and-forth rotation or more vigorous motorized operation.
Z359955 will fit the cordless motor product Z359971 only by using the replacement adapter Z359998 for the motor, which is purchased separately.
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z359963Z359998Z359955
description
Cordless motor
description
CTFE/stainless steel (Reusable, Autoclavable)
description
Replacement motor adapter
description
CTFE/stainless steel (Reusable; Autoclavable)
battery power
2 AA (included)
battery power
-
battery power
-
battery power
-
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble®
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble®
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble®
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences Kimble®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellet pestles
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)