Přeskočit na
Z333913
BRAND® accu-jet® pro pipette controller membrane filters
spare membrane filter 0.2 μm, non-sterile
Synonyma:
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 570,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Sterility:
non-sterile
1 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
BRAND 26535
General description
The accu-jet®S / pro / macro pipette controller is designed to safeguard your equipment with its robust PP housing and integrated interior membrane that effectively blocks liquid. This protective feature ensures the longevity of your pipette controller while maintaining a clean and safe working environment.
Other Notes
BR26535 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
CLS431174Z333905CLS430015
description
spare membrane filter 0.2 μm, non-sterile
description
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 1000 mL, case of 12
description
spare membrane filters 0.2 μm, sterile
description
cellulose acetate membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 1000 mL, case of 12
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
BRAND 26535
manufacturer/tradename
Corning 431174
manufacturer/tradename
BRAND 26530
manufacturer/tradename
Corning 430015
packaging
pkg of 10 ea
packaging
case of 12
packaging
pkg of 1 ea
packaging
case of 12
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)