Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 288,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
288,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
polypropylene
manufacturer/tradename
BRAND 704343
fitting
S 40 bottle, GL 45 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704343 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description GL 45 thread, S 40 bottle, polypropylene | description GL 32 thread, S 40 bottle, polypropylene | description GL 45 thread, GL 38 bottle, polypropylene | description GL 45 thread, GL 32 bottle, polypropylene |
| fitting S 40 bottle, GL 45 thread | fitting S 40 bottle, GL 32 thread | fitting GL 38 bottle, GL 45 thread | fitting GL 32 bottle, GL 45 thread |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| manufacturer/tradename BRAND 704343 | manufacturer/tradename BRAND 704343 | manufacturer/tradename BRAND 704397 | manufacturer/tradename BRAND 704396 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?