Přeskočit na
Z324965
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 5 mL, one mark
Synonyma:
BLAUBRAND® Pipette, blue-scale bulb pipette, class AS pipette, glass pipette, precision bulb pipette
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
6 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 370,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
5 mL
Material:
AR-Glas®
Feature:
class AS
Packaging:
pack of 6 ea
1 370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
AR-Glas®
Quality Segment
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
feature
class AS
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
BRAND 29707
capacity
5 mL
General description
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Other Notes
BR29707 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z324973Z324930Z324949
description
capacity 5 mL, one mark
description
capacity 6 mL, one mark
description
capacity 2.5 mL, one mark
description
capacity 3 mL, one mark
manufacturer/tradename
BRAND 29707
manufacturer/tradename
BRAND 29708
manufacturer/tradename
BRAND 29704
manufacturer/tradename
BRAND 29705
feature
class AS
feature
class AS
feature
class AS
feature
class AS
capacity
5 mL
capacity
6 mL
capacity
2.5 mL
capacity
3 mL
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)