Přeskočit na
Z324361
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 250 mL
Synonyma:
Graduated Cylinders
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
2 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 720,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Volume measuring range:
250 mL
Material:
borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 2 mL
1 720,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 2 mL
manufacturer/tradename
BRAND
volume measuring range
250 mL
H
335 mm
General description
Measuring cylinders tall form. Class A conformity certified to DIN EN ISO 4788. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Other Notes
BR32148 (India)
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z324353Z324388Z324345
description
volume 250 mL
description
volume 100 mL, subdivision, 1 mL
description
volume 500 mL, subdivision, 5 mL
description
volume 50 mL, subdivision, 1 mL
feature
subdivision 2 mL
feature
subdivision 1 mL
feature
subdivision 5 mL
feature
subdivision 1 mL
volume measuring range
250 mL
volume measuring range
100 mL
volume measuring range
500 mL
volume measuring range
50 mL
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND
manufacturer/tradename
BRAND 32154
manufacturer/tradename
BRAND
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
H
335 mm
H
260 mm
H
365 mm
H
200 mm
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)