Přeskočit na
Z323810
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 25 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
Synonyma:
Amber 25mL burette, class B burette, glass burette with white Schellbach stripe, white graduation burette
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 380,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121808
Volume:
25 mL
Volume measuring range:
25 mL
Material:
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral), amber borosilicate glass 3.3
Feature:
subdivision 0.1 mL
9 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral), amber borosilicate glass 3.3
feature
subdivision 0.1 mL
manufacturer/tradename
BRAND 22336
volume measuring range
25 mL
volume
25 mL
General description
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. Calibrated to deliver (TD, Ex). High contrast white enamel graduations and inscriptions.
Automatic zeroing. 25 mL burettes: reduced distance between sub-division marks.
Tolerances according to Class B, DIN EN ISO 385. 50 mL according to DIN EN ISO 385, Class B.
Other Notes
BR22336 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
BR22316
description
volume 25 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
description
volume 25 mL, accuracy: ±0.08 mL, amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
volume measuring range
25 mL
volume measuring range
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
volume
25 mL
volume
25 mL
material
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral), amber borosilicate glass 3.3
material
amber borosilicate glass (lateral needle-valve stopcock PTFE-key, grad. in white)
feature
subdivision 0.1 mL
feature
SILBERBRAND class B, without intermediate stopcock, without bottle, subdivision 0.1 mL
manufacturer/tradename
BRAND 22336
manufacturer/tradename
BRAND 22316
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)