Merck
Z322660
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 50 mL
Synonyma:
50 ml beaker, Beaker with spout, chemical resistent beaker, opaque beaker, thermal resistent beaker
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121803
Capacity:
50 mL
Material:
PTFE
Feature:
graduations: no
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE
feature
graduations: no
manufacturer/tradename
BRAND 90328
H × diam.
60 mm × 45 mm
capacity
50 mL
General description
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
Other Notes
Browse all plastic beakers
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® beaker, PTFE, low form
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)