Přejít k obsahu
Z290440
Sigma-Aldrich® vacuum filtration assembly
for 47 mm filters with glass support, #8 stopper, same as Z290432 but without filtration flask
Synonyma:
Filtration Assembly, Vacuum Filtration Setup
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
glass housing, glass membrane
feature
graduation
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
cell culture: suitable
neck diam.
41 mm
General description
Same as Z290432 but without filtration flask.
Vacuum filtration apparatus for HPLC solvent purification, particulate analysis, bacteriological studies, radiochemical determinations, quantitative gravimetric analysis, and similar applications. Clamp seals filter membrane between flanges on funnel top and funnel stem.
Includes: Funnel top, funnel stem/membrane support, aluminum clamp, stopper (except standard taper units) and filtration flask (where indicated).
For replacement parts, visit our online glassware catalog at www.sigma-aldrich.com
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)