O této položce
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~65 kDa
species reactivity
human
enhanced validation
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using HEK-293T cells co-transfected with human YAP1 and c-Abl
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... YAP1(10413)
mouse ... Yap1(22601)
rat ... Yap1(363014)
General description
Immunogen
Application
Immunoprecipitation (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Still not finding the right product?
Vyzkoušejte náš nástroj Nástroj pro výběr produktů a zúžte své možnosti.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Instructions
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| Y4770-200UL | 04061838038340 |
| Y4770-50UL | 04061838038357 |