Přeskočit na
X4126
Xylene Cyanol FF
BioReagent, Molecular Biology
Synonyma:
Acid blue 147, Cyanol FF, XC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 530,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H27N2NaO6S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
538.61
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-167-5
Colour Index Number:
42135
MDL number:
2 530,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
H2O: complete 1 mg/mL, clear, blue
suitability
suitable for nucleic acid staining
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCNc1ccc(cc1C)C(=C2/C=CC(=N\CC)\C(C)=C2)\c3ccc(cc3S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-5-26-22-11-7-18(13-16(22)3)25(19-8-12-23(27-6-2)17(4)14-19)21-10-9-20(34(28,29)30)15-24(21)35(31,32)33;/h7-15,26H,5-6H2,1-4H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/b25-19-,27-23-;
InChI key
VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
General description
Xylene cyanol is often used as a tracking dye during agarose or polyacrylamide gel electrophoresis. It has a slight negative charge and will migrate the same direction as DNA, allowing the user to monitor the progress of molecules moving through the gel. The rate of migration varies with gel composition.
Application
Xylene Cyanol FF is used as a:
  • histological stain and as tracker dye in DNA sequencing and electrophoresis[1][2]
  • gel-loading dye
  • formamide RNA loading dye
  • tracking dye in native polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) loading buffer
Biochem/physiol Actions
Xylene Cyanol FF acts as nucleic acid stain.
Preparation Note
A 6x Gel Loading Buffer can be made using standard recipes, including 0.05% xylene cyanol.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B3269335940205486
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
indicator grade
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
H2O: complete 1 mg/mL, clear, blue
solubility
water: 0.2 vial/mL, blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylene Cyanol FF
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)