Přeskočit na
X3004
XAV939
≥98% (HPLC), powder, tankyrase inhibitor
Synonyma:
3,5,7,8-Tetrahydro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 850,00 Kč
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 650,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H11F3N2OS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
312.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
2 850,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
XAV939, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C2=NC3=C(CSCC3)C(=O)N2
InChI
1S/C14H11F3N2OS/c15-14(16,17)9-3-1-8(2-4-9)12-18-11-5-6-21-7-10(11)13(20)19-12/h1-4H,5-7H2,(H,18,19,20)
InChI key
KLGQSVMIPOVQAX-UHFFFAOYSA-N
Application
XAV939 has been used in the inhibition
  • of tankyrase in neuroblastoma cell lines
  • of diphtheria toxin-like ADP-ribosyltransferases (ARTD) in medulloblastoma cells
  • of wnt signalling in human induced pluripotent stem cells (hiPSCs)
Biochem/physiol Actions
XAV939 is a Tankyrase inhibitor (thereby inhibiting Wnt / β-catenin signaling)
XAV939 is a cell-permeable dihydrothiopyranopyrimidinol, which elicits anti-tumor functionality against colon, lung, breast and liver cancer. It binds to catalytic poly-ADP-ribose polymerase (PARP) domain of the tankyrase enzyme resulting in β-catenin destruction. It also inhibits tankyrase in neuroblastoma promoting apoptosis in tumor cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
XAV939 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the XAV939 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PZ0380SML0121PZ0355
XAV939 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
X3004
XAV939
BTZO-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0121
BTZO-1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥7 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)