Přeskočit na
U0251
Urease from Canavalia ensiformis (Jack bean)
Type C-3, powder, ≥600,000 units/g solid
Synonyma:
Jack bean urease, Urea amidohydrolase
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
6000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 860,00 Kč
12000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 630,00 Kč
60000 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
24 000,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-656-0
NACRES:
NA.54
MDL number:
Číslo EC:
Specific activity:
≥600,000 units/g solid
Biological source:
Canavalia ensiformis
4 860,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
Canavalia ensiformis
Quality Segment
type
Type C-3
form
powder
specific activity
≥600,000 units/g solid
mol wt
~544620 Da
purified by
crystallization
storage temp.
−20°C
General description
Subunit molecular weight: ~90,770
Composed of six subunits with total molecular weight: ~544,620
Urease is a nickel-dependent metalloenzyme , found in various plants, bacteria, fungi, and algae. It contains two distinct subunits-UreA(26.5 kDa) and UreB (60.3–61.6 kDa).
Biochem/physiol Actions
Urease was shown to induce vacuolation in Hela cells, an effect dependent on the ability of urease to convert urea to ammonia.
Urease aids in the bioavailability of nitrogen in plants. It is implicated in defense mechanism and exhibits insecticidal activity. In addition, urease exhibits antifungal activity by retarding growth and affecting membrane integrity of filamentous fungi and yeasts.
Other Notes
One micromolar unit will liberate 1.0 μmole of NH3 from urea per min at pH 7.0 at 25 °C. It is equivalent to 1.0 I.U. or 0.054 Sumner unit (1.0 mg ammonia nitrogen in 5 minutes at pH 7.0 at 20 °C)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
U40029428094281
description
Type C-3, powder, ≥600,000 units/g solid
description
Type IX, powder, 50,000-100,000 units/g solid
description
powder, ~1 U/mg
description
powder, white, ~8 U/mg
specific activity
≥600,000 units/g solid
specific activity
50,000-100,000 units/g solid
specific activity
~1 U/mg
specific activity
~8 U/mg
biological source
Canavalia ensiformis
biological source
-
biological source
-
biological source
Canavalia ensiformis
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~544620 Da
mol wt
~544620 Da
mol wt
Mr ~480000
mol wt
Mr ~480000
purified by
crystallization
purified by
-
purified by
-
purified by
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)