Přeskočit na
T6701
TargeTron Vector pNL9164
100 ng/μL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
2 μg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 950,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
4 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
concentration
100 ng/μL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The TargeTron Vector pNL9164 is a 9,295 bp expression vector for use with the TargeTron Gene Knockout System (product number TA0100). This circularized vector can be used for targeted gene knockouts in gram-positive organisms such as Staphyloccus aureus. As supplied, the pNL9164 vector is re-targeted to the S. aureus hsa gene. The hsa gene encodes a member of the HU family of bacterial histone-like proteins. For validation in S. aureus, this vector can be used directly to knockout hsa without any further modifications.
Legal Information
TargeTron is a trademark of InGex, LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T7701T207670188-M
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
concentration
100 ng/μL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Hi, does pNL9164 have a XbaI restriction site located within the group II intron RNA coding sequence?
    1 answer
    1. Unfortunately, an Xbal restriction site is not present. Please see the link below to review the product datasheet, which includes information on restriction sites available for this item.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/284/891/t6701bul.pdf