Merck
70188-M
pSTBlue-1 Blunt Vector (linearized) - Novagen
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−70°C
General description
The pSTBlue-1 vector is a multi-purpose cloning vector featuring a versatile multiple cloning region, blue/white screening, dual opposed T7/SP6 promoters and dual kanamycin/ampicillin resistance. Restriction sites producing 4-base 3′ overhangs are conveniently positioned near each end of the polylinker to facilitate the generation of unidirectional deletions using exonuclease III.
For enhanced convenience, please consider Introductory pSTBlue-1 Perfectly Blunt®Cloning Kit, or pT7Blue-1 Perfectly Blunt Cloning Kit.
Other Notes
20 rxn40 rxn
•2 × 0.5 µg4 × 0.5 µgBlunt Vector
•10 µl10 µlPositive Control Insert
•100 µl2 × 100 µlEnd Conversion Mix
Novy, R.E., et al. 1996. inNovations6, 7. Clark, J.M. 1988. Nucleic Acids Res. 16, 9677. Brownstein, J.M., et al. 1996. BioTechniques20, 1004. Magnuson, V.L., et al. 1996. BioTechniques21, 700. Hu, G. 1993. DNA and Cell Biology12, 763.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PT7BLUE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Perfectly Blunt is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Skladovací třída
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
PHR1359-500MG04061835233816
G4251-1G04061835545087
G4251-25G04061835545100
G6013-25G04061833638743
G4251-5G04061833630655
G6529-25G04061835088461
G6529-1G04061833639566
1294820-300MG04061838726261
104090000504022536047379
104090005004022536047386
3541-100GM07790788049454
G4251-100G04061835545070
G4251-500G04061835545117
G4251-50G04061835516056
G4251-10MG04061835518135
G4251-300MG04061833630648
G6013-5G04061833638750
G6013-10G04061833638736
G4251-10G04061835506330
G4251-250G04061835545094
Y000051704061833795538
104090050004022536047393