Merck
T6700
TRAM-34
≥98% (HPLC), Ca2+-activated K+ channel inhibitor, solid
Synonyma:
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H17ClN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
344.84
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
TRAM-34, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: 2 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
InChI key
KBFUQFVFYYBHBT-UHFFFAOYSA-N
Application
TRAM-34 has been used to study its effect on the prevention of vascular restenosis after balloon angioplasty.
Biochem/physiol Actions
TRAM-34 exhibits 100-fold selectivity (Kd = 20 nM) for IKCa1 channels over other K+ channels (Charybdotoxin, Kd = 5 nM, Clotrimazole, Kd = 70 nM; Nitrendipine Kd = 900 nM). Furthermore, TRAM-34 is known to suppress the activation of human T lymphocytes,.
TRAM-34 is a potent inhibitor of the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ channel.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
TRAM-34 is soluble in DMSO at 2 mg/ml. However, it is insoluble in water.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)