O této položce
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
27112105
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimaterial
PTFE-coated, anti-magnetic stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 5320
size
120 mm
General description
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| T5540-1EA | 04061826747629 |