Merck
T1818
Greiner centrifuge tubes
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field, w/ rack
Synonyma:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes, Greiner 188261
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122804
Capacity:
15 mL
Material:
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 500 (10 racks of 50ea)
Feature:
RCF 3,500 × g, graduations, ID field, w/ rack
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
cap, conical bottom tube, polypropylene tube
sterility
sterile
feature
RCF 3,500 × g, graduations, ID field, w/ rack
packaging
case of 500 (10 racks of 50ea)
manufacturer/tradename
Greiner 188261-N
capacity
15 mL
diam. × L
17 mm × 120 mm
color
blue cap, colorless tube
General description
Greiner centrifuge tubes
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner centrifuge tubes
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)