Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 050,00 Kč 3 442,50 Kč |
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 15 600,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H15Cl2N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
392.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
3 442,50 Kč
Ceníková cena4 050,00 KčUložit 15 %Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
FB23-2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(NC2=C(C(NO)=O)C=CC=C2)C(Cl)=CC(C3=C(C)ON=C3C)=C1
InChI
1S/C18H15Cl2N3O3/c1-9-16(10(2)26-23-9)11-7-13(19)17(14(20)8-11)21-15-6-4-3-5-12(15)18(24)22-25/h3-8,21,25H,1-2H3,(H,22,24)
InChI key
ILHNIWOZZKIBNW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FB23-2 can also prevent osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells (MSCs).[1] It is capable of delaying leukemogenesis in vivo. In mice, FB23-2 at a dose of 20 mg/kg is safe for testing in vivo efficacy.[2]
FB23-2 is a cell penetrant, potent and specific inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO (fat mass and obesity associated protein) that RNA methylation in varies of AML cells. FB23-2 potently inhibits proliferation and promotes apoptosis and differentiation in human acute myeloid leukemia (AML) cells and primary blast AML cells lines and xenografts in mice. It minimally affects proliferation of human normal bone marrow cells.
cell penetrant, potent and specific inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?