Název produktu
Tadalafil, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +68 to +78°, c = 1 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@H](Cc3c4c([nH]c3[C@H]2c5cc6c(cc5)OCO6)cccc4)C(=O)N(CC1=O)C
InChI
1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1
InChI key
WOXKDUGGOYFFRN-IIBYNOLFSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
This β-carboline-based drug has a long elimination half-life of about 18 hours.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| SML1877-10MG | 04061833253991 |
| SML1877-50MG | 04061833254004 |