Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 400,00 Kč |
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 29 500,00 Kč |
O této položce
7 400,00 Kč
Název produktu
Nutlin-3a, ≥98% (HPLC)
ligand
nutlin-3a
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -130 to -154° (c=0.5, CDCl3)
reaction suitability
reagent type: ligand
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CC(NCC1)=O)N2[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m0/s1
InChI key
BDUHCSBCVGXTJM-WUFINQPMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?