Merck
S9995
Recombinant SARS-CoV-2 nucleocapsid protein
Synonyma:
2019-nCoV, SARS CoV2 NP, Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, coronavirus Nucleoprotein
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Technique(s):
ELISA: suitable, lateral flow assay: suitable
Species reactivity:
-
Application:
ELISA, lateral flow assay
Citations:
-
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
assay
95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~48 kDa
contains
0.025% sodium azide
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.5 mg/mL protein (Lowry method)
technique(s)
ELISA: suitable, lateral flow assay: suitable
storage temp.
−70°C
General description
This full-length SARS-CoV-2 virus nucleoprotein protein gene was cloned, expressed and purified from E.coli. The nucleocapsid protein is quite conserved. Using nucleocapsid protein for acute / early antibodies such as IgA/ IgM should make it possible to detect antibodies directed against the variants of concern in a satisfactory way at an early stage of illness.
Physical form
Frozen liquid in PBS and 25mM K2CO3
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
S9995-1MG04065266408072
S9995-100UG04065266408065