O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H34N6O9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
550.56
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C24H34N6O9/c1-12(2)20(24(37)27-14(4)22(35)28-16-6-8-17(9-7-16)30(38)39)29-23(36)15(5)26-21(34)13(3)25-18(31)10-11-19(32)33/h6-9,12-15,20H,10-11H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,34)(H,27,37)(H,28,35)(H,29,36)(H,32,33)
InChI key
IYHHIHIBYVIDMJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Npy(109648)
General description
N-Succinyl-Ala-Ala-Val-Ala p-nitroanilide is a chromogenic and a synthetic peptide substrate for proteases, elastase and subtilisin.
Application
N-Succinyl-Ala-Ala-Val-Ala p-nitroanilide has been used as a synthetic peptide substrate for:
- Bacillus pumilus alkaline protease (DHAP)
- mesophilic subtilisin Carlsberg (sC) to assess the hydrolytic activity of wild-type and mutant sC
- Pseudoalteromonas arctica cold-active protease (Pro21717)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?